ContactUsLinkComponent
Anti-CCR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-CCR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Leverantör:  Novus Biologicals
Certifikat
undefined
Anti-CCR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Leverantör:  Novus Biologicals
Specifikationer
  • Catalog No:
  • NOVUNBP1-48337SS
  • NOVUNBP1-48337
  • Antigensymbol:
  • CCR2
  • CCR2
  • Antikroppsnamn:
  • Chemokine (C-C motif) receptor 2
  • Chemokine (C-C motif) receptor 2
  • Antigen synonymer:
  • CMKBR2|CKR2|MCP-1-R|CCR-2|CC-CKR-2|CKR2A|CCR2A|CD192|CCR2B|CKR2B
  • CMKBR2|CKR2|MCP-1-R|CCR-2|CC-CKR-2|CKR2A|CCR2A|CD192|CCR2B|CKR2B
  • Antikroppstyp:
  • Primär
  • Primär
  • Klonalitet:
  • Polyclonal
  • Polyclonal
  • Konjugation:
  • Unconjugated
  • Unconjugated
  • Reaktivitet:
  • Human
  • Human
  • Värd:
  • Rabbit
  • Rabbit
  • Gen-ID:
  • 729230
  • 729230
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescens:
  • Yes
  • Yes
  • Flödescytometri:
  • Yes
  • Yes
  • Förvaringstemperatur:
  • Cool
  • Cool
  • Shipping temperature:
  • Ice
  • Ice
Specifikationer
Relaterad information