ContactUsLinkComponent
Anti-IL10 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anti-IL10 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Katalog # BIRBORB122710-100
Leverantör:  Biorbyt
Anti-IL10 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Katalog # BIRBORB122710-100
Leverantör:  Biorbyt
Specifikationer
  • Antikroppstyp:
    Primär
  • Antikroppsnamn:
    Interleukin 10
  • Antigensymbol:
    IL10
  • Klonalitet:
    Polyclonal
  • Konjugation:
    Cy5®
  • Värd:
    Rabbit
  • Isotyp:
    IgG
  • Form:
    liquid
  • Storage buffer:
    10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
  • Molekylvikt:
    18 kDa
  • Förvaringstemperatur:
    Cool
  • Shipping temperature:
    Ice
  • Rening:
    purified by affinity chromatography
  • Storlek:
    100 µl
  • Förp.:
    100 µl
Specifikationer
Om denna produkt
Type: Primary
Antigen: IL10 (interleukin 10)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: