Anti-IMPA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalog # AVIVARP58230_P050
Leverantör: Aviva Systems Biology
Specifikationer
- Antikroppstyp:Primär
- Antikroppsnamn:inositol (myo)-1(or 4)-monophosphatase 2
- Antigensymbol:IMPA2
- Klonalitet:Polyclonal
- Konjugation:Unconjugated
- Värd:Rabbit
- Western blot:Yes
- Epitop:C-terminal
- Korsad adsorption:none
- Gen-ID:114663
- Antigen synonymer:2210415D20Rik|AW259601|AI326924
- Förvaringstemperatur:Cool
- Shipping temperature:Ice
- Förp.:50 µG
Specifikationer
Om denna produkt
Type: Primary
Antigen: IMPA2 (inositol(myo)-1(or 4)-monophosphatase 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: