Orders LinkContactUsLinkComponent
Multiple adapters, Quickfit®
Multiple adapters, Quickfit®
Leverantör:   SciLabware
Multiple adapters, Quickfit®
Leverantör:  SciLabware
Certificates
Multiple adapters, Quickfit®
Multiple adapters, Quickfit®
2 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
PYREX®, borosilicate glass
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With two necks. One vertical and one angled at 45°.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kärna
    NS-hylsa
    Tillgänglighet
    Price
  • 19/26 NS
    19/26 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 735,00 kr
    735,00 kr
    1 * 1 Items
       735,00 kr
  • 24/29 NS
    19/26 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 715,00 kr
    715,00 kr
    1 * 1 Items
       715,00 kr