Säkerhetsskåp, XL-Classic-90
Catalog # MSGA30382001
Supplier: asecos
Specifications
- Beskrivning:Säkerhetsskåp för fat, typ 90, utan inredning, XL-Classic-90, modell XL90.222.110
Skåp ljusgrå och låda/dörr: ljusgrå RAL 7035 - B×D×H:1105×1018×2224 mm
- Förp.:1
- Vikt:855 kg
- B×D×H, inv:936×864×1890 mm
Specifications
About this item
Fireproof safety cabinets, classified type 90 (fire resistant up to 90 minutes).
- Dörrstängning med glidstång.
- Säkerhetselement monterade utanför förvaringsutrymmet för ökad korrosionsskydd
- Door open arrest system (tillval), enkel och säker in- och urlastning av behållare
- Låsbara dörrar med cylinderlås (kan integreras i låssystem)
- Inbyggda luftkanaler redo för anslutning (NW, 75) till teknisk ventilation
EN 14727 conformity (laboratory furniture), GS approval, CE conformity. Furnace tested (type test) in accordance with EN 14470-1
Certifications: Uppfyller EN 14272 (laboratoreinredning), GS- och CE-godkänd. Provning (typtest, ugn) i enlighet med EN 14470-1
Delivery: Levereras utan inredning. Inredning måste beställas i tillägg.