ContactUsLinkComponent
Magnetic stirrer, Topolino mobil
 :  IKA
undefined
Magnetic stirrer, Topolino mobil
 :  IKA
  • Catalog No:
  • IKAI3381300
  • Modell:
  • Topolino mobil
  • Hastighetsområde:
  • 300 - 1800 min⁻¹
  • Max. volym H₂O:
  • 250 ml
  • Plattmaterial:
  • PP
  • Plattans mått:
  • Ø 80 mm
  • Vikt:
  • 600 g
  • Totalmått:
  • 140×42 mm Ø×H