Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Standarder
Standarder för miljöanalys
Combustion calibration standard
Combustion calibration standard
Combustion calibration standard
Katalog # PERCN2410324
Leverantör:
PerkinElmer
CAS-nummer:
Expandera bilden
Combustion calibration standard
Katalog # PERCN2410324
Leverantör:
PerkinElmer
CAS-nummer:
Specifikationer
Förp.:
1
Beskrivning:
Combustion calibration statndard for sulphur analysis, cystine (26,69% S), solid 4 g