Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Media
Mikrobiologiska tillsatser och supplement
Media supplements for dehydrated culture media
Media supplements for dehydrated culture media
Media supplements for dehydrated culture media
Katalog # COND5129
Leverantör:
LABORATORIOS CONDA
CAS-nummer:
Expandera bilden
Media supplements for dehydrated culture media
Katalog # COND5129
Leverantör:
LABORATORIOS CONDA
CAS-nummer:
Specifikationer
Förp.:
100 mL
Beskrivning:
York Tellurite