ContactUsLinkComponent
Beakers, tall form, super duty
Beakers, tall form, super duty
Katalog # 214-0404
Leverantör:  DWK Life Sciences
Leverantör #: 211182908
undefined
Beakers, tall form, super duty
Katalog # 214-0404
Leverantör:  DWK Life Sciences
Leverantör #: 211182908
Logga in för tillgänglighet
Select an Option
54 mm
Select an Option
150 ml
Select an Option
95 mm
Select an Option
1
Om denna produkt
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar, med pip.
  • Högre mekanisk stabilitet än standardglasbägare tack vare förstärkt, kraftig kant
  • Jämnt fördelad väggtjocklek
  • Mycket god kemikaliebeständighet, god värmebeständighet
Med lättläst gradering och märkningsyta. Vi rekommenderar en långsam och jämn uppvärmning av de extra tåliga glasbägarna för att undvika spänningar i glaset. För arbete vid mycket höga temperaturer eller vid snabba temperaturförändringar bör standard-DURAN®-bägare användas eftersom de har en utmärkt beständighet mot temperaturförändringar. Den mekaniska stabiliteten hos dessa produkter är emellertid begränsad i jämförelse med extra tåliga bägare.
Med tryckt spårningskod (batchidentifiering).