Väteperoxid 30% Ostabiliserad, NORMATOM®, Ultrapure för spårmetallanalys
85040.270
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:500 mL
- Seq:2725
- Assay:30-32%
- Ag (Silver):10 ppt
- Al (Aluminium):50 ppt
- As (Arsenic):100 ppt
- Au (Gold):10 ppt
- B (Boron):100 ppt
- Ba (Barium):10 ppt
- Be (Beryllium):10 ppt
- Bi (Bismuth):10 ppt
- Ca (Calcium):100 ppt
- Cd (Cadmium):10 ppt
- Ce (Cerium):1 ppt
- Co (Cobalt):10 ppt
- Cr (Chromium):10 ppt
- Cs (Cesium):1 ppt
- Cu (Copper):10 ppt
- Dy (Dysprosium):1 ppt
- Er (Erbium):1 ppt
- Eu (Europium):1 ppt
- Fe (Iron):20 ppt
- Ga (Gallium):10 ppt
- Gd (Gadolinium):1 ppt
- Ge (Germanium):10 ppt
- Hf (Hafnium):1 ppt
- Hg (Mercury):50 ppt
- Ho (Holmium):1 ppt
- In (Indium):1 ppt
- K (Potassium):20 ppt
- La (Lanthanum):1 ppt
- Li (Lithium):10 ppt
- Lu (Lutetium):1 ppt
- Mg (Magnesium):20 ppt
- Mn (Manganese):10 ppt
- Mo (Molybdenum):10 ppt
- Na (Sodium):50 ppt
- Nb (Niobium):10 ppt
- Nd (Neodymium):1 ppt
- Ni (Nickel):20 ppt
- Pb (Lead):10 ppt
- Pd (Palladium):10 ppt
- Pr (Praseodymium):1 ppt
- Pt (Platinum):10 ppt
- Rb (Rubidium):10 ppt
- Re (Rhenium):10 ppt
- Rh (Rhodium):10 ppt
- Ru (Ruthenium):10 ppt
- Sb (Antimony):10 ppt
- Sc (Scandium):10 ppt
- Se (Selenium):100 ppt
- Sm (Samarium):1 ppt
- Sn (Tin):50 ppt
- Sr (Strontium):10 ppt
- Ta (Tantalum):10 ppt
- Tb (Terbium):1 ppt
- Te (Tellurium):1 ppt
- Th (Thorium):1 ppt
- Ti (Titanium):20 ppt
- Tl (Thallium):1 ppt
- Tm (Thulium):1 ppt
- U (Uranium):1 ppt
- V (Vanadium):10 ppt
- W (Tungsten):20 ppt
- Y (Yttrium):1 ppt
- Yb (Ytterbium):1 ppt
- Zn (Zinc):50 ppt
- Zr (Zirconium):10 ppt
:
:~107 °C (1013 hPa)
:<0 °C
:1,11 g/cm³ (20 °C)
:5.1 (8),II
:34.01 g/mol
:231-765-0
:2014
:GHS07
:GHS05
:Omgivande
:7722-84-1
:H₂O₂
:MFCD00011333