ContactUsLinkComponent
Vatten s 0,1% (v/v) Trifluorättiksyra, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
  84871.320
 :  
undefined
Vatten s 0,1% (v/v) Trifluorättiksyra, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
  84871.320
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
  • Nominal concentration (V/V):
    0.095 - 0.105 %
  • Evaporation residue:
    Max. 0.0001 %
  • Ca (Calcium):
    Max. 0.2 ppm
  • K (Potassium):
    Max. 0.2 ppm
  • Mg (Magnesium):
    Max. 0.2 ppm
  • Na (Sodium):
    Max. 0.5 ppm
  • Transmittance (210 nm):
    Min. 20 %
  • Transmittance (220 nm):
    Min. 50 %
  • Transmittance (230 nm):
    Min. 80 %
  • Transmittance (240 nm):
    Min. 95 %
  • Transmittance (250 nm):
    Min. 99 %
  • Suitable for LC-MS:
    Passes test
 :
 :Packaged under nitrogen.
 :Omgivande
 :200-929-3
 :76-05-1