ContactUsLinkComponent
Digital block heater, compact
Digital block heater, compact
Certifikat
undefined
Digital block heater, compact
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 460-0283
  • 460-0284
  • Temperaturområde:
  • RT* +2...100 °C
  • RT* +2...100 °C
  • Temperaturstabilitet:
  • ≤±0,5 °C
  • ≤±0,5 °C
Specifikationer