Forceps, blunt
Straight, blunt, 115 mm
Katalog # BOCH1900
Leverantör: BOCHEM
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Titanium
- Ridges at the top
- Blunt tip
Specifikationer
- Typ:Straight, blunt
- Längd:115 mm