Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solution for chlorine determination
Leverantör:   Hach
Buffer solution for chlorine determination
Leverantör:  Hach
Certificates
Buffer solution for chlorine determination
Buffer solution for chlorine determination
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
For determination of chlorine by amperometric titration. APHA formulation 100 ml bottle.
Product Family Options
Produktinformation
  • pH-värde
    pH bufferttyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • 4,0
    Acetat
    100 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 530,00 kr
    530,00 kr
    1 * 100 mL
       530,00 kr
  • 7
    Fosfat
    1
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information