ContactUsLinkComponent
Bromofenolblått lösning acid-base indicator
Bromofenolblått lösning acid-base indicator
Katalog # HACH1455232
Supplier:  Hach
CAS Number:  
undefined
Bromofenolblått lösning acid-base indicator
Katalog # HACH1455232
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Dropping bottle, marked
  • Förp.:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifications
About this item
 :
 :669.97 g/mol
CAS Number:115-39-9
Formula:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MDL Number:MFCD00005875