Orders LinkContactUsLinkComponent
Decolorizer, pPb-1
Decolorizer, pPb-1
pPb-6, decolorizer, 10 ml, LeadTrak™, 10 mL
Katalog # HACH2374755
Leverantör:   Hach
Decolorizer, pPb-1
Katalog # HACH2374755
Leverantör:  Hach
CAS-nummer:  
Decolorizer, pPb-1
Decolorizer, pPb-1
pPb-6, decolorizer, 10 ml, LeadTrak™, 10 mL
CAS-nummer:  
Price
595,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 mL
Product Details & Documents
They are used for determining lead by the LeadTrak™ Fast Column Extraction method.
Specifikationer
Specifikationer
  • Kemisk metod:
    LeadTrak™
  • Förp.:
    10 mL
  • Beskrivning:
    pPb-6, decolorizer, 10 ml