Järn(III)klorid lösning i svavelsyra
Catalog # HACH204253
Leverantör: Hach
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Om denna produkt
:
:162.21 g/mol
FN:3264
ADR:8,III
:GHS05
CAS-nummer:7705-08-0
Formel:FeCl₃
MDL-nummer:MFCD00011005