Nitrogen-nitrate standard solution
Leverantör: Hach
Gå till:
Om denna produkt
Standard solutions for accuracy checks in nitrate nitrogen determinations and also for meter calibrations/standardisation.
4 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Standard solutions for accuracy checks in nitrate nitrogen determinations and also for meter calibrations/standardisation.
Certificates
Sök efter LOT-nummerProduct Family Options
Produktinformation
- KoncentrationFörp.TillgänglighetPrice
- HACH204649Nitrogen-nitrate standard solutionNitrogen-nitrate standard solution1 mg/l as NO₃-N (NIST)500 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 500 mL640,00 kr
- HACH2415132Nitrogen-nitrate standard solutionNitrogen-nitrate standard solution15 mg/l as NO₃-N (NIST)100 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 mL290,00 kr
- 705-2025Nitrogen-nitrate standard solutionNitrogen-nitrate standard solution100 mg/l as NO₃-N (NIST)500 mLLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 500 mL760,00 kr
- 705-2010Nitrogen-nitrate standard solution, pack of 16×10 ml voluette ampoulesNitrogen-nitrate standard solution, pack of 16×10 ml voluette ampoules500 mg/l as NO₃-N (NIST)16Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 16 Items995,00 kr