Kjeldahl-tabletter
Leverantör: Merck
Certifikat
Om denna produkt
Utöver de traditionella 5 g Kjeldahl-tabletterna, som tillsätts som katalysator kan Merck Millipore erbjuda 3,5 g-tabletten. Detta ger den flexibilitet som behövs för att hitta den optimala inställningen för katalysator/svavelsyreförhållandet.
- 3,5 g-tabletterna passar för mikroupplösning
- Praktisk förpackning
Tidsbegränsad rea
Utvalda varor nedan är för närvarande på rea