ContactUsLinkComponent
Titrator, Karl Fischer, volumetric, TitraLab® KF1000
Titrator, Karl Fischer, volumetric, TitraLab® KF1000
Leverantör:  Hach
Certifikat
undefined
Titrator, Karl Fischer, volumetric, TitraLab® KF1000
Leverantör:  Hach
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 661-0203
  • Modell:
  • TitraLab® KF1000
  • Display:
  • Graphic colour, VGA, 5,7"
  • Numerisk knappsats:
  • Soft keypad
  • Doseringsvolym:
  • 2,5 / 5 / 10 / 25 ml
  • Doseringshastighet:
  • 170 ml/min
  • Byrettupplösning:
  • 20000 steps
  • Mätingång, elektrod:
  • INTELLICAL (“Plug & Play” digital) or analogue electrodes
  • Enheter:
  • mV, °C, °F
  • Anslutningar:
  • USB
  • Strömförsörjning:
  • 240 V, 50/60 Hz
  • B×D×H:
  • 400×360×220 mm
  • Vikt:
  • 4 kg
Specifikationer
Application pack
Produktinformation