Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Kranar
VWR®, Spare Stopcocks
VWR®, Spare Stopcocks
VWR®, Spare Stopcocks
Katalog # 467-0111
Leverantör:
VWR Collection
Expandera bilden
VWR®, Spare Stopcocks
Katalog # 467-0111
Leverantör:
VWR Collection
Specifikationer
Beskrivning:
Stopcock with PTFE spindle, NS 24/29
Seq:
070
Förp.:
1
Specifikationer
Om denna produkt
Produktinformation
Dokumentation
Produktinformation
Dokumentation