ContactUsLinkComponent
Nitrile gloves, TouchNTuff® 93-300
Nitrile gloves, TouchNTuff® 93-300
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Nitrile gloves, TouchNTuff® 93-300
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-6295
  • 112-6296
  • 112-6297
  • 112-6298
  • Modell:
  • 93-300
  • 93-300
  • 93-300
  • 93-300
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Pudrad/puderfri:
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Kragmodell:
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • EN standard:
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
  • Godkända för livsmedelskontakt:
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifications
Related Information