Chemical resistant gloves, AlphaTec® 23-201
Leverantör: Ansell
Certifikat
Om denna produkt
These cotton liners with soft PVC coating and heat-sealed sleeve maintain their dexterity and pliability at low temperatures. They provide chemical, mechanical and liquid protection.
- Dipped rough finish makes handling wet and slippery materials easier and safer
- Heat-sealed sleeve offers liquid resistance and dust protection only
Ideal for janitorial use, chemical handling, cleaning applications as well as for fish, fruit and vegetable processing.
Thickness: 1,60 mm
Colour: Blue
EN 374, EN 388 (4121); Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121B); Cat. III; AQL 1,5
Food contact approved.
Food contact approved.
Specifikationer
- Catalog No:
- 112-4245
- 112-4242
- 112-4243
- 112-4244
- Modell:
- 23-201
- 23-201
- 23-201
- 23-201
- Ej handspecifika/handspecifika:
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Engångs/Återanvändbar:
- Engångs
- Engångs
- Engångs
- Engångs
- Fodermaterial:
- Bomull
- Bomull
- Bomull
- Bomull
- Yta:
- Sandblast
- Sandblast
- Sandblast
- Sandblast
- Kragmodell:
- Förlängd
- Förlängd
- Förlängd
- Förlängd
- EN standard:
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121B)
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121B)
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121B)
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121B)
- Godkända för livsmedelskontakt:
- +
- +
- +
- +