Tetrabutylammonium hydroxide 0.4 M i vattenlösning för HPLC, för jonparkromatografi, J.T.Baker®
V365-07
: Avantor
:
- Förpackningstyp:HPPE poly bottle, pressure bottom
- Förp.:500 g
- Seq:3645
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:0.37 - 0.43
- Molarity:0.37 - 0.43
- Appearance:Passes Test
- Absorbance at 420 nm (neat):≤0.150
- Bromide (Br):≤0.05 %
:
:259.48 g/mol
:Kylskåp
:218-147-6
:3267
:8,II
:2052-49-5
:C₁₆H₃₇NO
:MFCD00009425