ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 23-200
 :  Ansell
undefined
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 23-200
 :  Ansell
  • Catalog No:
  • ANSE23-200/10
  • ANSE23-200/9
  • ANSE23-200/8
  • ANSE23-200/7
  • Modell:
  • 23-200
  • 23-200
  • 23-200
  • 23-200
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Fodermaterial:
  • Bomull
  • Bomull
  • Bomull
  • Bomull
  • Yta:
  • Sandblast
  • Sandblast
  • Sandblast
  • Sandblast
  • Kragmodell:
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • EN standard:
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121B)
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121B)
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121B)
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121B)
  • Godkända för livsmedelskontakt:
  • +
  • +
  • +
  • +