Magnesiumsulfat 1 mol/l i vattenlösning
Catalog # 786-530
Supplier: G-Biosciences
CAS Number:
Specifications
- Förpackningstyp:Bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:120.37 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-298-2
CAS Number:7487-88-9
Formula:MgSO₄
MDL Number:MFCD00011110