Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Standarder
Standarder för miljöanalys
Standards for portable colorimeters, CAL Check™
Standards for portable colorimeters, CAL Check™
Standards for portable colorimeters, CAL Check™
Katalog # HANNHS96710-11
Leverantör:
Hanna
CAS-nummer:
Expandera bilden
Standards for portable colorimeters, CAL Check™
Katalog # HANNHS96710-11
Leverantör:
Hanna
CAS-nummer:
Specifikationer
Förp.:
1
Beskrivning:
CAL Check™ Standard for pH/free Chlorine/total Chlorine