General purpose gloves, AlphaTec® 87-305
Leverantör: Ansell
Certifikat
Om denna produkt
These hand-specific reusable gloves are made of 100% latex and feature a fish scale finish.
- Unsupported
- Liquid and mechanical resistant
- Pinked cuffs
- Chlorinated inside to minimise the risk of allergy
Ideal for applications in food processing (fish, meat, fruits and vegetables) or for general cleaning and maintenance work.
Thickness: 0,40 mm
Colour: Blue
EN 388 (X010), EN 374, Cat. III, AQL 0,65 Food contact approved
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X), Cat. III, AQL 0,65
Food contact approved
Food contact approved
Specifikationer
- Catalog No:
- ANSE87-305/8
- ANSE87-305/9
- ANSE87-305/10
- ANSE87-305/7
- Modell:
- 87-305
- 87-305
- 87-305
- 87-305
- Ej handspecifika/handspecifika:
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Engångs/Återanvändbar:
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Yta:
- Fishscale
- Fishscale
- Fishscale
- Fishscale
- Kragmodell:
- Sicksackskuren kant
- Sicksackskuren kant
- Sicksackskuren kant
- Sicksackskuren kant
- EN standard:
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X)
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X)
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X)
- EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X)
- Godkända för livsmedelskontakt:
- +
- +
- +
- +