Vätebromid 47%, NORMATOM®, Ultrapure för spårmetallanalys
85032.270
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:500 mL
- Seq:2725
- Assay:44-49%
- Ag (Silver):100 ppt
- Al (Aluminium):100 ppt
- Au (Gold):100 ppt
- B (Boron):Information only
- Ba (Barium):100 ppt
- Be (Beryllium):100 ppt
- Bi (Bismuth):100 ppt
- Ca (Calcium):100 ppt
- Cd (Cadmium):100 ppt
- Ce (Cerium):10 ppt
- Co (Cobalt):100 ppt
- Cr (Chromium):100 ppt
- Cs (Cesium):10 ppt
- Cu (Copper):100 ppt
- Dy (Dysprosium):10 ppt
- Er (Erbium):10 ppt
- Eu (Europium):10 ppt
- Fe (Iron):100 ppt
- Ga (Gallium):100 ppt
- Gd (Gadolinium):10 ppt
- Hf (Hafnium):10 ppt
- Ho (Holmium):10 ppt
- In (Indium):10 ppt
- K (Potassium):100 ppt
- La (Lanthanum):10 ppt
- Li (Lithium):100 ppt
- Lu (Lutetium):10 ppt
- Mg (Magnesium):100 ppt
- Mn (Manganese):100 ppt
- Mo (Molybdenum):100 ppt
- Na (Sodium):100 ppt
- Nb (Niobium):10 ppt
- Nd (Neodymium):10 ppt
- Ni (Nickel):100 ppt
- Pb (Lead):1 ppt
- Pd (Palladium):100 ppt
- Pr (Praseodymium):10 ppt
- Pt (Platinum):100 ppt
- Rb (Rubidium):100 ppt
- Re (Rhenium):100 ppt
- Rh (Rhodium):100 ppt
- Ru (Ruthenium):100 ppt
- Sb (Antimony):Information only
- Sc (Scandium):100 ppt
- Sm (Samarium):10 ppt
- Sn (Tin):100 ppt
- Sr (Strontium):100 ppt
- Ta (Tantalum):Information only
- Tb (Terbium):10 ppt
- Te (Tellurium):10 ppt
- Th (Thorium):1 ppt
- Ti (Titanium):100 ppt
- Tl (Thallium):10 ppt
- Tm (Thulium):10 ppt
- U (Uranium):1 ppt
- V (Vanadium):100 ppt
- W (Tungsten):100 ppt
- Y (Yttrium):10 ppt
- Yb (Ytterbium):10 ppt
- Zn (Zinc):100 ppt
- Zr (Zirconium):10 ppt
:
:80.91 g/mol
:1,47 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:233-113-0
:1788
:8,II
:GHS05
:GHS07
:10035-10-6
:HBr
:MFCD00011323