Ammoniumtiocyanat 0.1 N i vattenlösning, BAKER ANALYZED® volumetrisk lösning, J.T.Baker®
Katalog # 5627-02
Leverantör: Avantor
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:PE bottle, narrow mouth
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:0.095 - 0.105
- Normality:0.095 - 0.105
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:76.12 g/mol
Densitet:1,10 g/cm³
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:217-175-6
CAS-nummer:1762-95-4
Formel:NH₄SCN
MDL-nummer:MFCD00011428