ContactUsLinkComponent
Natriumdodecylsulfat 20% i vattenlösning
Katalog # 786-017
Leverantör:  G-Biosciences
CAS-nummer:  
undefined
Natriumdodecylsulfat 20% i vattenlösning
Katalog # 786-017
Leverantör:  G-Biosciences
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :288.38 g/mol
CAS-nummer:151-21-3
Formel:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MDL-nummer:MFCD00036175