Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 80
Tween® 80
500 mL
Katalog # 786-519
Leverantör:   G-Biosciences
Tween® 80
Katalog # 786-519
Leverantör:  G-Biosciences
CAS-nummer:  9005-65-6
Tween® 80
Tween® 80
500 mL
CAS-nummer:  9005-65-6
Price
810,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Tween® 80 for solubilising membrane proteins during isolation of membrane-protein complexes.
  • CAS-nummer:9005-65-6
  • MDL-nummer:MFCD00082107
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    500 mL
Specifikationer