Orders LinkContactUsLinkComponent
IgG Biotinylation kits, HOOK™
Leverantör:   G-Biosciences
IgG Biotinylation kits, HOOK™
Leverantör:  G-Biosciences
Certificates
IgG Biotinylation kits, HOOK™
IgG Biotinylation kits, HOOK™
2 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
HOOK™ IgG biotinylation kits are designed for the biotinylation of IgG molecules by immobilising the IgG molecules on a solid support. Nickel chelating resin allows for the rapid removal of uncoupled biotin and therefore eliminates the need for further dialysis or desalting of the biotinylated antibody.
  • Simpler antibody biotinylation
  • Solid support technology eliminates dialysis/desalting
  • Suitable for 1 to 10mg antibody
  • PEG Biotin reagent for reduced steric hindrance and increased labelled antibody solubility
Product Family Options
Produktinformation
  • Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • 786-728
    HOOK™ IgG Biotinylation Kit (Amine), 8 reactions
    HOOK™ IgG Biotinylation Kit (Amine), 8 reactions
    1 KIT
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 5 245,00 kr
    5 245,00 kr
    1 * 1 KIT
       5 245,00 kr
  • 786-729
    HOOK™ IgG Biotinylation Kit (Sulfhydryl), 8 reactions
    HOOK™ IgG Biotinylation Kit (Sulfhydryl), 8 reactions
    1 KIT
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 6 415,00 kr
    6 415,00 kr
    1 * 1 KIT
       6 415,00 kr