Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary tubes
100 mm, 1 mm, 0,58 mm
Katalog # HILG1406119
Leverantör:   HILGENBERG
Capillary tubes
Katalog # HILG1406119
Leverantör:  HILGENBERG
Capillary tubes
Capillary tubes
100 mm, 1 mm, 0,58 mm
Price
5 500,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Borosilicate glass, ends cut, with filament.
Specifikationer
  • Ø utv.:
    1 mm
  • Ø inr.:
    0,58 mm
  • Längd:
    100 mm
  • Seq:
    08