Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Klämmor
Stativklämmor
Double bossheads
Double bossheads
241-0156
:
R L ENTERPRISES
Double bossheads
241-0156
:
R L ENTERPRISES
Material:
Legering/plast
Förp.:
1
För stavdiameter:
16 mm
Double bosshead made from cast alloy.
With blue plastic headed nickel plated screws
For use with rods up to 16 mm