ContactUsLinkComponent
Temperature probes
Temperature probes
Catalog # 454-3050
Supplier:  ISOPAD
Temperature probes
Catalog # 454-3050
Supplier:  ISOPAD
Specifications
  • Mätområde:
    −80...+250 °C
  • Beskrivning:
    Temperature sensor, TAI-PM, Pt 100, sheathed element, with PTFE connecting bend
  • Längd:
    2,0 m (connecting bend)
  • Förp.:
    1
  • Ø×L:
    3,5×50 mm