Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample cups
white screw cap, 120 ml, 65 mm, 70 mm
Katalog # SEMA6203
Leverantör:   SEMADENI
Sample cups
Katalog # SEMA6203
Leverantör:  SEMADENI
Sample cups
white screw cap, 120 ml, 65 mm, 70 mm
Price
4 600,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 Items
Product Details & Documents
PP, translucent, with HDPE screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • With graduation up to 100 ml
  • Tightly sealing HDPE screw top (not autoclavable)
  • Large labelling area
Ideal for hygienic and odorless urine sample handling.
 : *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Specifikationer
  • Ø utv.:
    65 mm
  • Kapacitet:
    120 ml
  • Beskrivning:
    white screw cap
  • Höjd:
    70 mm
  • Seq:
    01