Orders LinkContactUsLinkComponent
Rack for COD reagent vials
Rack for COD reagent vials
10 (1×10), COD, Rostfritt stål
Katalog # 705-0078
Leverantör:   Hach
Rack for COD reagent vials
Katalog # 705-0078
Leverantör:  Hach
Rack for COD reagent vials
Rack for COD reagent vials
10 (1×10), COD, Rostfritt stål
Price
1 925,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel.
Rack for holding hot COD vials or test tubes.
Specifikationer
  • för rör:
    COD
  • Ant. hål:
    10 (1×10)
  • Material:
    Rostfritt stål