ContactUsLinkComponent
Glove liners, Puri ESD Palm Fit
Glove liners, Puri ESD Palm Fit
Supplier:  PURITECH
Certificates
undefined
Glove liners, Puri ESD Palm Fit
Supplier:  PURITECH
Specifications
  • Catalog No:
  • PURTPFG510ESD/XL
  • PURTPFG500ESD/XXL
  • PURTPFG500ESD/M
  • PURTPFG500ESD/L
  • PURTPFG500ESD/S
  • PURTPFG500ESD/XL
  • Modell:
  • Puri ESD Palm Fit
  • Puri ESD Palm Fit
  • Puri ESD Palm Fit
  • Puri ESD Palm Fit
  • Puri ESD Palm Fit
  • Puri ESD Palm Fit
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Renrumsklass:
  • 10000/ISO 7
  • 10000/ISO 7
  • 10000/ISO 7
  • 10000/ISO 7
  • 10000/ISO 7
  • 10000/ISO 7
  • Kragmodell:
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Antistatisk:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifications
Related Information