ContactUsLinkComponent
Vinyl gloves, Semperguard®
Vinyl gloves, Semperguard®
Leverantör:  SEMPERIT TECHN PROD
Certifikat
Vinyl gloves, Semperguard®
Leverantör:  SEMPERIT TECHN PROD
Specifikationer
  • Catalog No:
  • SEMP815780033
  • SEMP815780039
  • SEMP815780035
  • SEMP815780037
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Latex/latexfri:
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Pudrad/puderfri:
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Yta:
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Kragmodell:
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Krage, tjocklek:
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • 0,10 mm
  • Finger, tjocklek:
  • 0,11 mm
  • 0,11 mm
  • 0,11 mm
  • 0,11 mm
  • Handflata, tjocklek:
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • EN standard:
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
  • Godkända för livsmedelskontakt:
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifikationer