Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryo boxes, CryoFreeze™
Cryo boxes, CryoFreeze™
10×10, Blandade, 12,5 mm, 133×133×54 mm
Katalog # GREI802519_20
Leverantör:   Greiner Bio-One
Cryo boxes, CryoFreeze™
Katalog # GREI802519_20
Leverantör:  Greiner Bio-One
Cryo boxes, CryoFreeze™
10×10, Blandade, 12,5 mm, 133×133×54 mm
Price
7 025,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 20 Items
Product Details & Documents
Polycarbonate, coloured, with clear lid.
  • Stackable
  • Fixed layout
  • Ultra low temperature storage (−196 °C)
Specifikationer
  • Fack:
    10×10
  • För rördiameter:
    12,5 mm
  • B×D×H, utv:
    133×133×54 mm
  • Färg:
    Blandade