ContactUsLinkComponent
Gramfärgningskit, Sigma-Aldrich®
Gramfärgningskit, Sigma-Aldrich®
Catalog # 1.11885.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Gramfärgningskit, Sigma-Aldrich®
Catalog # 1.11885.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Fibre carton
  • Förp.:
    5
  • Seq:
    0005
  • Pk Info:
    5× 500 ml (Preparation Capacity 250 slides)
Specifications
About this item
 :
ADR:3,
 :M-Clarity™ quality level = MQ300
UN:1993
 :GHS02
 :GHS07
Storage Temperature:Omgivande
 :1