Orders LinkContactUsLinkComponent
Cooling elements and frames
Cooling elements and frames
Leverantör:   DELTA T
Cooling elements and frames
Leverantör:  DELTA T
Certificates
Cooling elements and frames
11 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Molecular medical elements for different temperature handling of samples ranges from −32 °C to +38 °C.
  • Made of PE and natural in colour
  • Sealing made of laminated aluminium film with a protected cap
  • A liquid crystal thermometer in the elements shows its current temperature
Used for transportation and storage of samples like blood products, homograft’s, cell cultures, stem cells, antibodies, proteins and other temperature sensitive medications.
Inside dimension: 210×110×30 mm
Product Family Options
Tempshell elements
Produktinformation
  • Färg
    Temperaturområde
    Mått
    Tillgänglighet
    Price
  • DLTTA100005DE
    Cooling elements, −30 °C, Tempshell
    Cooling elements, −30 °C, Tempshell
    Orange
    −32...+30 °C
    275×155×60 mm
    210×110×30 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 4 550,00 kr
    4 550,00 kr
    1 * 1 Par
       4 550,00 kr
  • DLTTA100041
    Cooling elements, 37 °C, Tempshell
    Cooling elements, 37 °C, Tempshell
    Röd
    10...40 °C
    275×155×60 mm
    210×110×30 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 1 250,00 kr
    1 250,00 kr
    1 * 1 Par
       1 250,00 kr
  • DLTTA100011
    Cooling elements, −21 °C, Tempshell
    Cooling elements, −21 °C, Tempshell
    Halvgenomskinlig vit
    −23...+19 °C
    275×155×60 mm
    210×110×30 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 4 250,00 kr
    4 250,00 kr
    1 * 2 Items
       4 250,00 kr
  • DLTTA100017DE
    Cooling elements, −18 °C, Tempshell
    Cooling elements, −18 °C, Tempshell
    Halvgenomskinlig vit
    −22...−18 °C
    275×155×60 mm
    210×110×30 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 1 250,00 kr
    1 250,00 kr
    1 * 1 Par
       1 250,00 kr
  • DLTTA100029DE
    Cooling elements, 4 °C, Tempshell
    Cooling elements, 4 °C, Tempshell
    Blå
    2...8 °C
    275×155×60 mm
    210×110×30 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 4 550,00 kr
    4 550,00 kr
    1 * 1 Par
       4 550,00 kr
  • DLTTA100035
    Cooling elements, 22 °C, Tempshell
    Cooling elements, 22 °C, Tempshell
    Grön
    20...24 °C
    275×155×60 mm
    210×110×30 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 4 775,00 kr
    4 775,00 kr
    1 * 1 Par
       4 775,00 kr
Tempshell frames
Produktinformation
  • Färg
    Temperaturområde
    Mått
    Tillgänglighet
    Price
  • DLTTA100006DE
    Cooling frames, −30 °C, Tempshell
    Cooling frames, −30 °C, Tempshell
    Orange
    −32...+30 °C
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 4 550,00 kr
    4 550,00 kr
    1 * 1 Par
       4 550,00 kr
  • DLTTA100012
    Cooling frames, −21 °C, Tempshell
    Cooling frames, −21 °C, Tempshell
    Halvgenomskinlig vit
    −23...+19 °C
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 4 550,00 kr
    4 550,00 kr
    1 * 2 Items
       4 550,00 kr
  • DLTTA100018DE
    Cooling frames, −18 °C, Tempshell
    Cooling frames, −18 °C, Tempshell
    Halvgenomskinlig vit
    −22...−18 °C
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 1 250,00 kr
    1 250,00 kr
    1 * 1 Par
       1 250,00 kr
  • DLTTA100030DE
    Cooling frames, 4 °C, Tempshell
    Cooling frames, 4 °C, Tempshell
    Blå
    2...8 °C
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 4 550,00 kr
    4 550,00 kr
    1 * 1 Par
       4 550,00 kr
  • DLTTA100036
    Cooling frames, 22 °C, Tempshell
    Cooling frames, 22 °C, Tempshell
    Grön
    20...24 °C
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 4 550,00 kr
    4 550,00 kr
    1 * 1 Par
       4 550,00 kr