Micro pipette tips, OMIX®
Om denna produkt
Bond Elut OMIX pipette tips reliably purify and enrich femtomole and picomole levels of peptides and proteins prior to MALDI-TOF or LC/MS/MS. The unique monolithic sorbent technology used in Bond Elut OMIX consistently outperforms other tips by delivering uniform flow and strong analyte-to-surface interactions. Bond Elut OMIX tips bind more peptides to deliver better sequence coverage.
- Fast, uniform flow maximizes productivity and reproducibility
- Minimal peptide losses lead to higher recoveries
- Available in three phases and sizes to deliver better sequence coverage
12 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Bond Elut OMIX pipette tips reliably purify and enrich femtomole and picomole levels of peptides and proteins prior to MALDI-TOF or LC/MS/MS. The unique monolithic sorbent technology used in Bond Elut OMIX consistently outperforms other tips by delivering uniform flow and strong analyte-to-surface interactions. Bond Elut OMIX tips bind more peptides to deliver better sequence coverage.
- Fast, uniform flow maximizes productivity and reproducibility
- Minimal peptide losses lead to higher recoveries
- Available in three phases and sizes to deliver better sequence coverage
Product Family Options
10 μl Mini-Bed
Produktinformation
- Tip styleVolymFörp.TillgänglighetPrice
- OMIX Mini-Bed, C180,5 - 2 µl1 rack, 96 eachLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items9 616,20 kr
- OMIX Mini-Bed, C180,5 - 2 µl6 racks, 96 eachLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 576 Items1 * 576 Items - 43 221,75 kr43 221,75 kr1 * 576 Items43 221,75 kr
10 μl
Produktinformation
- Tip styleVolymFörp.TillgänglighetPrice
- OMIX, C42 - 10 µl1 rack, 96 eachLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 96 Items9 258,15 kr
- OMIX, C42 - 10 µl6 racks, 96 eachLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 576 Items1 * 576 Items - 34 526,25 kr34 526,25 kr1 * 576 Items34 526,25 kr
- OMIX, C182 - 10 µl6 racks, 96 eachLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 576 Items1 * 576 Items - 42 454,50 kr42 454,50 kr1 * 576 Items42 454,50 kr
100 μl
Produktinformation
- Tip styleVolymFörp.TillgänglighetPrice
- OMIX C1810 - 100 µl1×96 tipsLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items11 227,43 kr
- OMIX SCX10 - 100 µl1×96 tipsLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 96 Items1 * 96 Items - 11 227,43 kr11 227,43 kr1 * 96 Items11 227,43 kr
- OMIX, C410 - 100 µl6 racks, 96 eachLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 576 Items1 * 576 Items - 46 802,25 kr46 802,25 kr1 * 576 Items46 802,25 kr
- OMIX, C410 - 100 µl1 rack, 96 eachLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 96 Items1 * 96 Items - 11 227,43 kr11 227,43 kr1 * 96 Items11 227,43 kr
- OMIX, C1810 - 100 µl6 racks, 96 eachLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 576 Items1 * 576 Items - 53 707,50 kr53 707,50 kr1 * 576 Items53 707,50 kr