Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample tubes
Leverantör:   METROHM
Sample tubes
Leverantör:  METROHM
Certificates
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Ideal for IC sample processors and VA autosamplers.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Längd
    Ø utv.
    Material
    Tillgänglighet
    Price
  • 11 ml
    108 mm
    16 mm
    PP
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 56 225,00 kr
    56 225,00 kr
    1 * 2.000 Items
       56 225,00 kr
  • 11 ml
    108 mm
    16 mm
    PP
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 4 175,00 kr
    4 175,00 kr
    1 * 200 Items
       4 175,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Perforated stopper, PP, for 2,5 and 11 ml sample tubes
    Perforated stopper, PP, for 2,5 and 11 ml sample tubes
    METR6.2743.077
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 200 Items - 1 600,00 kr