Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring spoons
Measuring spoons
Leverantör:   Hach
Measuring spoons
Leverantör:  Hach
Certificates
Measuring spoons
5 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Molded plastic cup. Weight based on sodium chloride.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Tillgänglighet
    Price
  • HACH49200
    Measuring spoon, molded plastic cup, black
    Measuring spoon, molded plastic cup, black
    0,05 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 77,00 kr
    77,00 kr
    1 * 1 Items
       77,00 kr
  • HACH51100
    Measuring spoon, molded plastic cup, black
    Measuring spoon, molded plastic cup, black
    0,1 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 105,00 kr
    105,00 kr
    1 * 1 Items
       105,00 kr
  • HACH63800
    Measuring spoon, molded plastic cup, black
    Measuring spoon, molded plastic cup, black
    0,2 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 77,00 kr
    77,00 kr
    1 * 1 Items
       77,00 kr
  • HACH90700
    Measuring spoon, molded plastic cup, black
    Measuring spoon, molded plastic cup, black
    0,5 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 105,00 kr
    105,00 kr
    1 * 1 Items
       105,00 kr
  • HACH51000
    Measuring spoon, molded plastic cup, black
    Measuring spoon, molded plastic cup, black
    1,0 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 77,00 kr
    77,00 kr
    1 * 1 Items
       77,00 kr