ContactUsLinkComponent
Chemistry vacuum systems, VARIO® pumps
Chemistry vacuum systems, VARIO® pumps
Supplier:  VACUUBRAND
Certificates
undefined
Chemistry vacuum systems, VARIO® pumps
Supplier:  VACUUBRAND
Specifications
  • Catalog No:
  • VACU20744800
  • Modell:
  • PC 3010 NT VARIO, with EU-plug
  • Vakuumpump:
  • MV 10C NT VARIO
  • Antal steg:
  • 4
  • Vakuumkontrollenhet:
  • CVC 3000
  • Flödeshastighet:
  • 193 l/min
  • Sluttryck (absolut):
  • 0,6 mbar
  • Sluttryck med gasballast:
  • 1,2 mbar
  • Skyddsklass:
  • IP 40
  • Max. mottryck vid utlopp (absolut):
  • 1,1 bar
  • Anslutning på trycksidan (EX):
  • Hose nozzle DN 8 - 10 mm
  • Anslutning på sugsidan (IN):
  • Small flange KF DN 25 / hose nozzle DN 15 mm
  • Kylvattenanslutning:
  • 2 × Hose nozzle DN 6 - 8 mm
  • ATEX-godkänd:
  • II 3G IIC T3 X internal atm. only
  • Motor, uteffekt:
  • 0,53 kW
  • B×D×H:
  • 616×387×420 mm
  • Vikt:
  • 29,7 kg
Specifications