ContactUsLinkComponent
Glove liners, Puri ESD Liner Fit
Glove liners, Puri ESD Liner Fit
Supplier:  PURITECH
Certificates
undefined
Glove liners, Puri ESD Liner Fit
Supplier:  PURITECH
Specifications
  • Catalog No:
  • PURTIG510ESD/XXL
  • PURTIG510ESD/XL
  • PURTIG510ESD/L
  • PURTIG510ESD/S
  • PURTIG510ESD/M_U
  • Modell:
  • Puri ESD Liner Fit
  • Puri ESD Liner Fit
  • Puri ESD Liner Fit
  • Puri ESD Liner Fit
  • Puri ESD Liner Fit
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Renrumsklass:
  • 100000/ISO 8
  • 100000/ISO 8
  • 100000/ISO 8
  • 100000/ISO 8
  • 100000/ISO 8
  • Kragmodell:
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Antistatisk:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifications
Related Information