Glove liners, Puri Liner Fit
Supplier: PURITECH
Certificates
About this item
These glove liners made of 100% soft nylon fabric are ideal for handling electronics. When used as inner gloves, they are also suitable for cleanroom environments.
- Hand-specific for great fit
- Excellent dexterity
- High absorbency
- Colour-coded cuff indicates size
- Available with extra long cuff for additional protection
Weight: 16 to 19 g/m²
Weight: 16 - 19 g/m²
Colour: White
Specifications
- Catalog No:
- 112-6579
- 112-6584
- 112-6580
- 112-6582
- 112-6585
- 112-6577
- 112-6578
- PURTIG510XXLINDPAC
- 112-6581
- 112-6587
- PURTIG510LINDPACKE
- 112-6583
- PURTIG510XXL
- PURTIG510XLINDPACK
- PURTIG510SINDPACKE
- PURTIG510MINDPACKE
- 112-6576
- 112-6586
- Ej handspecifika/handspecifika:
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Handspecifika
- Engångs/Återanvändbar:
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Återanvändbar
- Renrumsklass:
- 100000/ISO 8
- 100000/ISO 8
- 100000/ISO 8
- 100000/ISO 8
- 100000/ISO 8
- 100000/ISO 8
- 100000/ISO 8
- 100000/ISO 8
- 100000/ISO 8
- 100000/ISO 8
- 100000/ISO 8
- 100000/ISO 8
- 100000/ISO 8
- 100000/ISO 8
- 100000/ISO 8
- 100000/ISO 8
- 100000/ISO 8
- 100000/ISO 8
- Kragmodell:
- Stickad mudd
- Stickad mudd
- Stickad mudd
- Stickad mudd
- Stickad mudd
- Stickad mudd
- Stickad mudd
- Stickad mudd
- Stickad mudd
- Stickad mudd
- Stickad mudd
- Stickad mudd
- Stickad mudd
- Stickad mudd
- Stickad mudd
- Stickad mudd
- Stickad mudd
- Stickad mudd