Orders LinkContactUsLinkComponent
Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
   Hållbara alternativ tillgängliga
Leverantör:   MICRONOVA
Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
Leverantör:  MICRONOVA
   Hållbara alternativ tillgängliga
Certificates
Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
A highly absorbent mop that combines the cleaning efficiency of microfibre with the ease of a looped string mop. The tufted strands are comprised of polyester and nylon filaments, designed to pick up liquids and tiny particles in controlled and critical environments.
  • Highly absorbent and low-linting
  • Polyester and nylon tufted microfibre tubes
  • Picks up tiny particles where cotton fibres just roll over
  • White microfibre option includes an additional scrubbing band
  • Use with MH-1 handle or QDMH-1 MicroMop adapter with SSU series handles
  • Compatible with alcohol and strong disinfectants
  • Launderable for reuse
  • Autoclavable
The M-Zone™ MegaSorb™ Microfibre String Mop features distinctive microfiber tubes with tufted strands made of polyester and nylon filaments, 30 times smaller than cotton fibres, that work to pick up tiny particles.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • MICRJZMZCRMS-10
  • MICRMZCRMS-10IR
  • 129-0619
  • Environmentally Preferable:
  • Waste Reducing
  • Waste Reducing
Specifikationer
Product Family Options
Mop heads
Produktinformation
  • Färg
    Material
    Tillgänglighet
    Price
  • MICRJZMZCRMS-10
    MegaSorb™ mop head, 10 oz., bulk pack
    MegaSorb™ mop head, 10 oz., bulk pack
    Blå
    Microfibre
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 410,00 kr
    410,00 kr
    1 * 1 Items
       410,00 kr
    Specifikationer:
      Waste Reducing
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MICRJZMZCRMS-10
    Environmentally Preferable
    Waste Reducing
      Waste Reducing
  • MICRMZCRMS-10IR
    MegaSorb™ mop head, 10 oz., irradiated
    MegaSorb™ mop head, 10 oz., irradiated
    Vit
    Microcon blue vinyl
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 2 575,00 kr
    2 575,00 kr
    1 * 12 Items
       2 575,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MICRMZCRMS-10IR
    Environmentally Preferable
  • 129-0619
    MegaSorb™ mop head, 12 oz.
    MegaSorb™ mop head, 12 oz.
    Vit
    Microfibre
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 6 475,00 kr
    6 475,00 kr
    1 * 12 Items
       6 475,00 kr
    Specifikationer:
      Waste Reducing
    More
    Specifications
    Cat. No.
    129-0619
    Environmentally Preferable
    Waste Reducing
      Waste Reducing
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Längd
    Tillgänglighet
    Price
  • MicroMop® handle, Fibreglass
    MicroMop® handle, Fibreglass
    MICRMHC-1
    1524 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 805,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • MicroMop® Adapter för snabbortkoppling
    MicroMop® Adapter för snabbortkoppling
    129-0170
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 750,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Längd
    Material
    Tillgänglighet
    Price
  • Skaft, teleskopiskt, rostfritt stål
    Skaft, teleskopiskt, rostfritt stål
    129-0551
    965 - 1829 mm
    Rostfritt stål 304
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 3 975,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Längd
    Tillgänglighet
    Price
  • MicroMop® skaft, glasfiber-/PP, längd 1626 mm
    MicroMop® skaft, glasfiber-/PP, längd 1626 mm
    129-0165
    1626 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 950,00 kr